Eurocontenedores
Proveedor: hünersdorff GmbH
417107 417400
HUEN417107EA 111 EUR
HUEN417107 HUEN417400
Eurocontenedores
Cajas Cajas de almacenamiento
Estos eurocontenedores, fabricados en polipropileno y sin tapa, son ideales para la logística de almacenamiento y transporte. Son adecuados para su uso en sistemas de transporte.
  • Plástico de alta calidad, resistente a los álcalis y ácidos habituales
  • El suelo cerrado y estable y las paredes laterales permiten una gran capacidad de carga de apilamiento
  • A prueba de golpes y fracturas y 100% reciclable
  • Apto para alimentos y fácil de limpiar
  • Ligero y de gran capacidad
  • Puede utilizarse en un rango de temperaturas de -40 a +90 °C
Información para pedidos: More Product Information