cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0478-25G C0478-500G C0478-100G
TCIAC0478-25GEA 16 EUR
TCIAC0478-25G TCIAC0478-500G TCIAC0478-100G
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride ≥99.0% (por GC)
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Formula: C₈H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD00005926
Núm. CAS: 13149-00-3
EINECS: 236-086-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e2ce3c8375e94c207769936a2153e20383e5a59&vid=2e2ce3c8375e94c207769936a2153e20383e5a59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Solubility in Toluene almost transparency