N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H55476.MD H55476.03
H55476.MDEA 132 EUR
H55476.MD H55476.03
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide ≥97%
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 16468-97-6 Molecular Formula: C12H10BrNO2S Formula Weight: 312.18 MDL No.: MFCD00159375
Formula: C₁₂H₁₀BrNO₂S
MW: 312,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159375
Núm. CAS: 16468-97-6