Methyl-3-(dimethylamino)benzoate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
D2069-10G
D2069-25G
TCIAD2069-10GEA
73
EUR
TCIAD2069-10G
TCIAD2069-25G
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Pto. Ebullición: 80°C |
Número MDL:
MFCD00144731 Núm. CAS: 16518-64-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |