Methyl vanillate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
160300050 160300250 160301000
ACRO160300050EA 36.2 EUR
ACRO160300050 ACRO160300250 ACRO160301000
Methyl vanillate 99%
Methyl vanillate
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Pto. Ebullición: 285…287 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 64…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008438
Núm. CAS: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %