Methyl vanillate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
B24209.06
B24209.14
B24209.22
B24209.06EA
45.1
EUR
B24209.06
B24209.14
B24209.22
Methyl vanillate ≥99%
Methyl vanillate
Purity: 99%
CAS No.: 3943-74-6
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 62-66°
Boiling Point: 285-287°
MDL No.: MFCD00008438
Formula:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,18 g/mol Pto. Ebullición: 285…287 °C Pto. de fusión: 62…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008438 Núm. CAS: 3943-74-6 EINECS: 223-525-9 |