Methyl vanillate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
M1738-25G
M1738-5G
TCIAM1738-25GEA
86
EUR
TCIAM1738-25G
TCIAM1738-5G
Methyl vanillate ≥98.0% (por GC)
Methyl vanillate
Formula:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,18 g/mol Pto. Ebullición: 287°C |
Número MDL:
MFCD00008438 Núm. CAS: 3943-74-6 EINECS: 223-525-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 66.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)