2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Phenylthiazole-4-carboxylic acid
H54521.MD
H54521.03
H54521.06
H54521.MDEA
37.8
EUR
H54521.MD
H54521.03
H54521.06
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 7113-10-2
Molecular Formula: C10H7NO2S
Formula Weight: 205.23
Melting Point: 148-152°
MDL No.: MFCD00141954
Formula:
C₁₀H₇NO₂S MW: 205,23 g/mol Pto. de fusión: 148…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00141954 Núm. CAS: 7113-10-2 |