Cyclohexylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
C2188-1G C2188-5G
TCIAC2188-1GEA 25 EUR
TCIAC2188-1G TCIAC2188-5G
Cyclohexylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Cyclohexylboronic acid
Formula: C₆H₁₃BO₂
Pto. de fusión: 120°C
Número MDL: MFCD01311824
Núm. CAS: 4441-56-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ef1cc819adb3f96546fe4a6b3eb0709358f23a2&vid=6ef1cc819adb3f96546fe4a6b3eb0709358f23a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 116.0 %