N-Fmoc-D-norleucine
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: Fmoc-D-Nle-OH
8.52163.0025 8.52163.0005
04-13-1059-25EA 743 EUR
04-13-1059-25 04-13-1059-5
N-Fmoc-D-norleucine
N-Fmoc-D-norleucine
Formula: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,4 g/mol
Número MDL: MFCD00155639
Núm. CAS: 112883-41-7