N-Fmoc-L-norleucine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Fmoc-Nle-OH, FMOC-L-Norleucine
B22475.03
B22475.06
B22475.14
B22475.03EA
26.3
EUR
B22475.03
B22475.06
B22475.14
N-Fmoc-L-norleucine ≥98%
N-Fmoc-L-norleucine
Purity: 98%
CAS No.: 77284-32-3
Molecular Formula: C21H23NO4
Formula Weight: 353.42
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 140-142°
MDL No.: MFCD00037537
Formula:
C₂₁H₂₃NO₄ MW: 353,4 g/mol Pto. de fusión: 140…142 °C |
Número MDL:
MFCD00037537 Núm. CAS: 77284-32-3 |