N-Fmoc-L-norleucine
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
8.52014.0025 8.52014.0005
04-12-1028-25EA 369 EUR
04-12-1028-25 04-12-1028-5
N-Fmoc-L-norleucine
N-Fmoc-L-norleucine
Formula: C₂₁H₂₃NO₄
Número MDL: MFCD00037537
Núm. CAS: 77284-32-3