4-Bromo-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3745-5G
B3745-25G
TCIAB3745-5GEA
46
EUR
TCIAB3745-5G
TCIAB3745-25G
4-Bromo-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-1H-pyrazole
Formula:
C₃H₃BrN₂ MW: 146,97 g/mol Pto. Ebullición: 260°C |
Número MDL:
MFCD00075602 Núm. CAS: 2075-45-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 95.0 to 99.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...