Pirocarbonato de di(terc-butilo) ~30% in 1,4-dioxane
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D3878-100G
D3878-500G
TCIAD3878-100GEA
57
EUR
TCIAD3878-100G
TCIAD3878-500G
Pirocarbonato de di(terc-butilo) ~30% in 1,4-dioxane
Pirocarbonato de di(terc-butilo)
Formula:
C₁₀H₁₈O₅ MW: 218,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008805 Núm. CAS: 24424-99-5 EINECS: 246-240-1 UN: 1992 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Morpholine Method) | 29.0 to 33.0 w/w% |