Pirocarbonato de di(terc-butilo) ∼30% in toluene
Proveedor: TCI
Peligro
D3880-100G D3880-400G
TCIAD3880-100GEA 54 EUR
TCIAD3880-100G TCIAD3880-400G
Pirocarbonato de di(terc-butilo) ∼30% in toluene
Pirocarbonato de di(terc-butilo)
Formula: C₁₀H₁₈O₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008805
Núm. CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c1de273b7b2c9a9a94cef2cd5d518e464395006&vid=9e6f2e051c9a5717c25cc2a796821e736f1c5d60&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%