Pirocarbonato de di(terc-butilo) ∼30% in THF
Proveedor: TCI
Peligro
D3879-100ML D3879-500ML
TCIAD3879-100MLEA 45 EUR
TCIAD3879-100ML TCIAD3879-500ML
Pirocarbonato de di(terc-butilo) ∼30% in THF
Pirocarbonato de di(terc-butilo)
Formula: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008805
Núm. CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8191cde168e578e1813a4f16f8b7c5574c52250c&vid=efbadca90798d728c70ca76e3d52abe69ec72da9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%