4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
H28942.03
H28942.06
H28942.03EA
30.1
EUR
H28942.03
H28942.06
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 171364-80-0
Molecular Formula: C14H19BO4
Formula Weight: 262.11
Melting Point: 77-81°
MDL No.: MFCD02179438
Formula:
C₁₄H₁₉BO₄ MW: 262,11 g/mol Pto. de fusión: 77…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179438 Núm. CAS: 171364-80-0 |