2-Etilhexanoato de calcio (3 - 8% Ca) in 2-ethylhexanoic acid, Superconductor Grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
36657.14
36657.06
36657.14EA
142
EUR
36657.14
36657.06
2-Etilhexanoato de calcio (3 - 8% Ca) in 2-ethylhexanoic acid, Superconductor Grade
2-Etilhexanoato de calcio
CAS No.: 136-51-6
Molecular Formula: C16H30CaO4
Formula Weight: 326.50
Physical Form: Liquid
Odour: Weak, characteristic
MDL No.: MFCD00014001
Formula:
C₁₆H₃₀CaO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014001 Núm. CAS: 136-51-6 EINECS: 205-249-0 |