Cerium(III) oxalate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cerium(III) oxalate hydrate
21122.06
21122.14
21122.22
21122.06EA
36.9
EUR
21122.06
21122.14
21122.22
Cerium(III) oxalate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cerium(III) oxalate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 15750-47-7
Molecular Formula: Ce2(C2O4)3.xH2O
Formula Weight: 544.29(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,2001
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00150139
Formula:
C₆Ce₂O₁₂·H₂O MW: 544,29 g/mol (anhy) Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150139 Núm. CAS: 15750-47-7 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,2001 |