Cerium(III) oxalate hydrate ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cerium(III) oxalate hydrate
40227.14 40227.22
40227.14EA 95 EUR
40227.14 40227.22
Cerium(III) oxalate hydrate ≥99%
Cerium(III) oxalate hydrate
Purity: 99% CAS No.: 15750-47-7 Molecular Formula: Ce2(C2O4)3.xH2O Formula Weight: 544.29(anhy) Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Hygroscopic Solubility: Insoluble in water. Soluble in hot dilute HCl and H2SO4 Merck Reference: 14,2001 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00150139
Formula: C₆Ce₂O₁₂·H₂O
Pto. de fusión: Dec.
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150139
Núm. CAS: 15750-47-7
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,2001