Borane-tert-butylamine complex 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13177.09
L13177.18
L13177.09EA
40.8
EUR
L13177.09
L13177.18
Borane-tert-butylamine complex 97%
Borane-tert-butylamine complex
Purity: 97%
CAS No.: 7337-45-3
Molecular Formula: (CH3)3CNH2.BH3
Formula Weight: 86.98
Melting Point: 96-98°
Beilstein Reference: 4134905
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00075635
Formula:
C₄H₁₄BN Pto. de fusión: 96…98 °C Densidad: 0,870 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075635 Núm. CAS: 7337-45-3 EINECS: 230-851-5 ADR: 6.1,III |