1-Boc-4-piperidineacetic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3703-1G
B3703-5G
TCIAB3703-1GEA
18
EUR
TCIAB3703-1G
TCIAB3703-5G
1-Boc-4-piperidineacetic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Formula:
C₁₂H₂₁NO₄ |
Número MDL:
MFCD00800239 Núm. CAS: 157688-46-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 97.0 to 101.0 deg-C |