(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic Acid, H-D-Tic-OH, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
H29112.03
H29112.MD
H29112.06
H29112.03EA
234
EUR
H29112.03
H29112.MD
H29112.06
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
CAS No.: 103733-65-9
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Optical Rotation: +163° (c=2 in 1N NaOH)
MDL No.: MFCD00144038
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144038 Núm. CAS: 103733-65-9 |