(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarbocylic acid, (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
L14422.03 L14422.06 L14422.14
L14422.03EA 29.1 EUR
L14422.03 L14422.06 L14422.14
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥97%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 74163-81-8 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 4842199
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144533
Núm. CAS: 74163-81-8