(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarbocylic acid, (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
T1515-25G T1515-5G
TCIAT1515-25GEA 47 EUR
TCIAT1515-25G TCIAT1515-5G
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Número MDL: MFCD00144533
Núm. CAS: 74163-81-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df87b85376f80a57c99b20bbcd3c20e7921848e4&vid=df87b85376f80a57c99b20bbcd3c20e7921848e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -163 to -169 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.)