5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Chloro-1,3-dimethylpyrazole
A11730.06
A11730.14
A11730.06EA
93.4
EUR
A11730.06
A11730.14
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 54454-10-3
Molecular Formula: C5H7ClN2
Formula Weight: 130.58
Refractive Index: 1.4860
Boiling Point: 153-155°
MDL No.: MFCD00051650
Formula:
C₅H₇ClN₂ Pto. Ebullición: 153…155 °C Densidad: 1,137 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051650 Núm. CAS: 54454-10-3 |