2-Aminoisonicotinamide 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Aminopyridine-4-carboxamide, 2-Amino-4-pyridinecarboxamide
L19843.03
L19843.06
L19843.14
L19843.03EA
65.4
EUR
L19843.03
L19843.06
L19843.14
2-Aminoisonicotinamide 95%
2-Aminoisonicotinamide
Purity: 95%
CAS No.: 13538-42-6
Molecular Formula: C6H7N3O
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 252-258° dec.
Beilstein Reference: 115924
Formula:
C₆H₇N₃O MW: 137,14 g/mol Pto. de fusión: 252…258 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03791262 Núm. CAS: 13538-42-6 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)