1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
A15980.09 A15980.14 A15980.18 A15980.30
A15980.09EA 64.5 EUR
A15980.09 A15980.14 A15980.18 A15980.30
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥98%
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 15788-16-6 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 5686
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011555
Núm. CAS: 15788-16-6