2-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, (2-(Methylsulphonyl)phenyl)boronic acid
H52445.03
H52445.06
H52445.03EA
141
EUR
H52445.03
H52445.06
2-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 330804-03-0
Molecular Formula: C7H9BO4S
Formula Weight: 200.02
Melting Point: 78-84°
MDL No.: MFCD02179472
Formula:
C₇H₉BO₄S Pto. de fusión: 78…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179472 Núm. CAS: 330804-03-0 |