3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H52916.03 H52916.06
H52916.03EA 162 EUR
H52916.03 H52916.06
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 373384-18-0 Molecular Formula: C7H9BO4S Formula Weight: 200.02 Melting Point: 102-110° MDL No.: MFCD03092935
Formula: C₇H₉BO₄S
Pto. de fusión: 102…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092935
Núm. CAS: 373384-18-0