4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-(Ethylsulphonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Ethylsulphonyl)benzeneboronic acid
L17814.03
L17814.MD
L17814.03EA
132
EUR
L17814.03
L17814.MD
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 352530-24-6
Molecular Formula: C8H11BO4S
Formula Weight: 214.05
Melting Point: 135-139°
MDL No.: MFCD02093076
Formula:
C₈H₁₁BO₄S MW: 214,05 g/mol Pto. de fusión: 135…139 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093076 Núm. CAS: 352530-24-6 |