4-Chloro-6-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Thermo Scientific
H54085.MD
H54085.03
H54085.MDEA
105
EUR
H54085.MD
H54085.03
4-Chloro-6-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
4-Chloro-6-quinolineboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
Molecular Formula: C15H17BClNO2
Formula Weight: 289.56
MDL No.: MFCD16987803
Formula:
C₁₅H₁₇BClNO₂ MW: 289,56 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16987803 Núm. CAS: 1201844-73-6 |