(+)-trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (3aR,7aR)-Hexahydroisobenzofuran-1,3-dione
C1417-100MG C1417-1G
TCIAC1417-100MGEA 55 EUR
TCIAC1417-100MG TCIAC1417-1G
(+)-trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride ≥98.0% (por GC)
(+)-trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Formula: C₈H₁₀O₃
MW: 154,16 g/mol
Número MDL: MFCD00674194
Núm. CAS: 71749-03-6
EINECS: 238-009-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +80.0 to +90.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in Dioxane almost transparency