1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B2711-1G
B2711-100MG
TCIAB2711-1GEA
81
EUR
TCIAB2711-1G
TCIAB2711-100MG
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene ≥95.0% (by titrimetric analysis)
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene
Formula:
C₂₆H₄₄FeP₂ |
Número MDL:
MFCD01630818 Núm. CAS: 84680-95-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 95.0 % |