Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I0742-1G
I0742-5G
TCIAI0742-1GEA
25
EUR
TCIAI0742-1G
TCIAI0742-5G
Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98.0% (por GC)
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Formula:
C₆H₅N₃ |
Número MDL:
MFCD07782103 Núm. CAS: 766-55-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |