3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H35421.MD H35421.03
H35421.MDEA 60.5 EUR
H35421.MD H35421.03
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 95%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formula: C₈H₄BrN₃
Pto. de fusión: 207…209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659617
Núm. CAS: 885950-21-0