2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50236.03
H50236.MD
H50236.03EA
156
EUR
H50236.03
H50236.MD
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ≥98%
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 123533-41-5
Molecular Formula: C14H10N2O2
Formula Weight: 238.25
MDL No.: MFCD00269226
Formula:
C₁₄H₁₀N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00269226 Núm. CAS: 123533-41-5 |