1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis and trans isomers) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L20001.22
L20001.36
L20001.22EA
24
EUR
L20001.22
L20001.36
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis and trans isomers) ≥97%
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis and trans isomers)
Purity: 97%
CAS No.: 85-42-7
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.17
Flash Point: 275°(527°F)
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 158°/17mm
Beilstein Reference: 83213
MDL No.: MFCD00064863
Formula:
C₈H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 158 °C (17 mmHg) Pto. de fusión: 32…34 °C Pto. de inflamación: 275 °C (527 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064863 Núm. CAS: 85-42-7 EINECS: 201-604-9 |