Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H51158.AD H51158.AE
H51158.ADEA 195 EUR
H51158.AD H51158.AE
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Cyclopropylmagnesium bromide
CAS No.: 23719-80-4 Molecular Formula: C3H5BrMg Formula Weight: 145.28 UN No.: 3399 MDL No.: MFCD00672094
Formula: C₃H₅BrMg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672094
Núm. CAS: 23719-80-4
UN: 3399
ADR: 4.3,II