Diethylzinc 15% (w/w) 1 M in hexane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
205511001 205518000
205511001.EA 89.7 EUR
205511001. 205518000.
Diethylzinc 15% (w/w) 1 M in hexane, AcroSeal®
Diethylzinc
Formula: C₄H₁₀Zn
Pto. de fusión: 39…28 °C
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009021
Núm. CAS: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
UN: 3394
ADR: 4.2,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy colorless to yellow to grey-brown Solution
Titration Complexometric 0.85 to 1.00 M