Diethylzinc 1.5 mol/l in toluene, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
377311000 377318000
377311000.EA 183 EUR
377311000. 377318000.
Diethylzinc 1.5 mol/l in toluene, AcroSeal®
Diethylzinc
Formula: C₄H₁₀Zn
Densidad: 0,913 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009021
Núm. CAS: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration Complexometric 1.4 to 1.6 M