Dimethylzinc 1.2 mol/l in toluene, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
377241000 377248000
377241000.EA 370 EUR
377241000. 377248000.
Dimethylzinc 1.2 mol/l in toluene, AcroSeal®
Dimethylzinc
Formula: C₂H₆Zn
Densidad: 0,93 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014854
Núm. CAS: 544-97-8
EINECS: 208-884-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Concentration 11.5 to 12.5 wt% (On Zn basis)