Tetrafluoroborato de nitronio 0.5 M in sulpholane
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Nitryl tetrafluoroborate
175130250 175132000
ACRO175130250EA 117 EUR
ACRO175130250 ACRO175132000
Tetrafluoroborato de nitronio 0.5 M in sulpholane
Tetrafluoroborato de nitronio
Formula: BF₄NO₂
MW: 132,81 g/mol
Densidad: 1,268 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011432
Núm. CAS: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Solution
Strength 0.48 to 0.55 M
Melting point 88 to 92 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 60 °C, 4 h)
HPLC ≥98.5 %