Tetrafluoroborato de nitronio 0.3->0.5 M in sulpholane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Nitryl tetrafluoroborate
H34069.AH
H34069.AC
H34069.AHEA
402
EUR
H34069.AH
H34069.AC
Tetrafluoroborato de nitronio 0.3->0.5 M in sulpholane
Tetrafluoroborato de nitronio
CAS No.: 13826-86-3
Molecular Formula: BF4NO2
Formula Weight: 132.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00011432
Formula:
BF₄NO₂ Densidad: 1,268 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011432 Núm. CAS: 13826-86-3 EINECS: 237-533-5 UN: 3265 ADR: 8,III |