5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.28-0.32 M in acetonitrile, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: 5-Ethyltio-1H-Tetrazole
9481.2500EA 1332.19 EUR
9481.2500 9481.4000GL
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.28-0.32 M in acetonitrile, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Formula: C₃H₆N₄S
Número MDL: MFCD00068733
Núm. CAS: 89797-68-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance passes test
Molarity (5-Ethylthio-1H-Tetrazole) 0.28 - 0.32
Water (H2O) max. 50 ppm