1H-Tetrazol 0.45 mol/l in acetonitrile
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrazole
J61034.AH J61034.AO
J61034.AHEA 298 EUR
J61034.AH J61034.AO
1H-Tetrazol 0.45 mol/l in acetonitrile
1H-Tetrazol
Formula: CH₂N₄
MW: 70,05 g/mol
Densidad: 0,798
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005247
Núm. CAS: 288-94-8
EINECS: 206-023-4
UN: 1648
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,2786