5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT) 0.3 mol/l in acetonitrile activator reagent, Novabiochem®
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Peligro
Sinónimos: BMT, BTT
8.57001.1000 8.57001.2500 8.57001.2500 8.57001.1000
MERC8.57001.1000EA 0 EUR
MERC8.57001.1000 MERC8.57001.2500 8.57001.2500 8.57001.1000
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT) 0.3 mol/l in acetonitrile activator reagent, Novabiochem®
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
Formula: C₈H₈N₄S
MW: 192.24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068731
Núm. CAS: 21871-47-6
UN: 1648
ADR: 3 II