2,5-Dimethylbenzoxazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3461-25G D3461-5G
TCIAD3461-25GEA 148 EUR
TCIAD3461-25G TCIAD3461-5G
2,5-Dimethylbenzoxazole ≥98.0% (por GC)
2,5-Dimethylbenzoxazole
Formula: C₉H₉NO
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00005773
Núm. CAS: 5676-58-4
EINECS: 227-136-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5166e0dc96388a63c52e02b5cefdee71e91c95f&vid=c5166e0dc96388a63c52e02b5cefdee71e91c95f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %