3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0477-25G E0477-5G
TCIAE0477-25GEA 295 EUR
TCIAE0477-25G TCIAE0477-5G
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide
Formula: C₁₀H₁₂INO
Número MDL: MFCD00044141
Núm. CAS: 5260-37-7
EINECS: 226-068-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b0b02b21698468733c359df7c2681216493f5df&vid=0b0b02b21698468733c359df7c2681216493f5df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %