1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Pentylenetetrazole
P0046-25G P0046-5G
TCIAP0046-25GEA 127 EUR
TCIAP0046-25G TCIAP0046-5G
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98.0% (por GC)
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Formula: C₆H₁₀N₄
Pto. Ebullición: 194°C
Número MDL: MFCD00005939
Núm. CAS: 54-95-5
EINECS: 200-219-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,07141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df30fe7983e24fd57b3c204cf2005c18ea534829&vid=df30fe7983e24fd57b3c204cf2005c18ea534829&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency